Learn More
Genistein 4'-Beta-D-glukuronid, TRC
Product Code. 17994555
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Unit Size:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
17994555 2.5 mg 2.5mg
17974785 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17994555 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCG3499902.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 245084-07-5
Molekylformel C21H18O11
Molekylvikt (g/mol) 446.36
Synonym Genistein-4'-glucuronide, 4-(5,7-Dihydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-yl)phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=COC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O4)C(=O)O)O)O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Genistein 4'-beta-D-Glucuronide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H18O11/c22-9-5-12(23)14-13(6-9)30-7-11(15(14)24)8-1-3-10(4-2-8)31-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21-23,25-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Formel vikt 446.0849
Procent renhet >95%