Läs mer
Genistein 7-beta-D-glucuronid 4'-sulfatdinatriumsalt, TRC
Produktkod. 17991045
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17991045 1 mg
17982725 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17991045 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG3499801MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C21H16Na2O14S
Molekylvikt (g/mol) 570.39
Synonym 5-Hydroxy-4-oxo-3-[4-(sulfooxy)phenyl]-4H-1-benzopyran-7-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Disodium Salt;
LEDER O=C1C2=C(O)C=C(O[C@@H]([C@@H]3O)O[C@H](C(O[Na])=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C=C2OC=C1C4=CC=C(OS(=O)(O[Na])=O)C=C4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Genistein 7-beta-D-Glucuronide 4'-Sulfate Disodium Salt