Läs mer
Genistein, 99 %, syntetisk
Produktkod. 10558693 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10558693 100 mg Glasflaska 100mg
10183301 25 mg Glasflaska 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10558693 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 328271000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 446-72-0 | C15H10O5 | 270,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 446-72-0
Molekylformel C15H10O5
Molekylvikt (g/mol) 270.24
MDL-nummer MFCD00016952
InChI-nyckel TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym genistein, prunetol, genisteol, 4',5,7-trihydroxyisoflavone, genisterin, sophoricol, 5,7,4'-trihydroxyisoflavone, bonistein, 5,7-dihydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, genestein
PubChem CID 5280961
ChEBI CHEBI:28088
IUPAC-namn 5,7-dihydroxi-3-(4-hydroxifenyl)kromen-4-on
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1=COC2=CC(O)=CC(O)=C2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Genistein
Namnnotering Synthetic
Smältpunkt 297.0°C to 298.0°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
Merck Index 15, 4426
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in dmso and ethanol,soluble in usual organic solvents,soluble in diluted alkalies with yellow color
Formel vikt 270.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.