Läs mer
Genistein Diglukuronid, TRC
Produktkod. 17939914
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17939914 2.5 mg 2.5mg
17907924 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17939914 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG3500552.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 428438-35-1
Molekylformel C27H26O17
Molekylvikt (g/mol) 622.49
Synonym β-D-Glucopyranosiduronic Acid 4-[7-(β-D-Glucopyranuronosyloxy)-5-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-yl]phenyl
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(4-(7-(((2S,3R,4S,5S,6S)-6-karboxy-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-4-oxo-4H-chromen-3-yl)fenoxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-karboxylsyra
LEDER O=C1C2=C(O)C=C(O[C@@H]([C@@H]3O)O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C=C2OC=C1C4=CC=C(O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O5)C=C4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Genistein Diglucuronide
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C27H26O17/c28-12-5-10(42-27-21(35)17(31)19(33)23(44-27)25(38)39)6-13-14(12)15(29)11(7-40-13)8-1-3-9(4-2-8)41-26-20(34)16(30)18(32)22(43-26)24(36)37/h1-7,16-23,26-28,30-35H,(H,36,37)(H,38,39)/t16-,17+,18-,19+,20+,21-,22-,23+,26+,27-/m0/s1
Formel vikt 622.12