Läs mer
Genistein, Mikromol™
Produktkod. 17957184
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17957184 250 mg
1 options
Produktkod. 17957184 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0748.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Genistein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Genistein
CAS 446-72-0
Analyt- eller komponentnamn Genistein
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C15 H10 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-, Genistein (6CI), Isoflavone, 4',5,7-trihydroxy- (8CI), 4',5,7-Trihydroxyisoflavone, 5,7,4'-Trihydroxyisoflavone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, Baichanin A, Bonistein, C.I. 75610, Climagen F, FW 635I-2, GeniVida, Genisteol, Genisterin, Genistin aglycone, NPI 031L, NSC 36586, Prunetol, SIPI 807-1, Sophoricol
InChI formel InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H
LEDER Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
IUPAC-namn 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyfenyl)kromen-4-on
Molekylvikt (g/mol) 270.24
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 270,0528 g/mol