Läs mer
Genistein, MP Biomedicals™
Produktkod. 11442652 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442652 10 mg 10mg
11452652 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11442652 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215235510
Kemiska identifierare
CAS 446-72-0
Molekylformel C15H10O5
Molekylvikt (g/mol) 270.24
MDL-nummer MFCD00016952
InChI-nyckel TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym genistein, prunetol, genisteol, 4',5,7-trihydroxyisoflavone, genisterin, sophoricol, 5,7,4'-trihydroxyisoflavone, bonistein, 5,7-dihydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, genestein
PubChem CID 5280961
ChEBI CHEBI:28088
IUPAC-namn 5,7-dihydroxi-3-(4-hydroxifenyl)-4H-kromen-4-on
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1=COC2=CC(O)=CC(O)=C2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Genistein
Färg Vitt
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 270.2
Fysisk form Frittflytande pulver