Läs mer
Tocris Bioscience™ Genistein
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18712804
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18712804 50 mg
18702704 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18712804 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1110/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2860.00 SEK
    2701.65 SEK / 50mg
    Save 158.35 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
EGFR kinase inhibitor. Also estrogen and PPARγ ligand
Genistein is a phytoestrogen with a wide range of biological actions. Genistein inhibits protein tyrosine kinases including epidermal growth factor receptor kinase, binds to PPARγ and estrogen receptors and acts as an agonist at GPER. Genistein inhibits aggregation and fibrilization of Aβ42 and amylin37 (hiAPP). In Huntington's disease fibroblast cells, Genistein reduces intracellular mutant huntingtin (mHTT) aggregates and induces degradation of mHTT; in a cellular model of Huntington's disease, Genistein corrects the mutant phenotype through stimulation of autophagy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 446-72-0
Molekylformel C15H10O5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Genistein
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 270.24
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 270.24