Läs mer
Genistein, TRC
Produktkod. 30406879
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30406879 100 mg
1 options
Produktkod. 30406879 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG350000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Genistein
CAS 446-72-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C15 H10 O5
Kvantitet 100 mg
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-, Genistein (6CI), Isoflavone, 4',5,7-trihydroxy- (8CI), 4',5,7-Trihydroxyisoflavone, 5,7,4'-Trihydroxyisoflavone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, Baichanin A, Bonistein, C.I. 75610, Climagen F, FW 635I-2, GeniVida, Genisteol, Genisterin, Genistin aglycone, NPI 031L, NSC 36586, Prunetol, SIPI 807-1, Sophoricol
InChI formel InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H
LEDER Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
IUPAC-namn 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyfenyl)kromen-4-on
Molekylvikt (g/mol) 270.24
Formel vikt 270.0528