Läs mer
Genistin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15465689
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
15465689 100 mg
1 options
Produktkod. 15465689 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63445.MC
 Begränsad artikel
I lager
Glukosid av genistein som hämmar proteintyrosinkinas
Glukosid av genistein som hämmar proteintyrosinkinas
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 529-59-9
Molekylformel C21H20O10
Molekylvikt (g/mol) 432.381
MDL-nummer MFCD00016883
InChI-nyckel ZCOLJUOHXJRHDI-CMWLGVBASA-N
Synonym genistin, genistine, genisteol 7-monoglucoside, genistoside, genistein 7-glucoside, glucosyl-7-genistein, genistein 7-o-beta-d-glucoside, unii-1pog3scn5t, genistein glucoside, genistein-7-glucoside
PubChem CID 5281377
ChEBI CHEBI:27514
IUPAC-namn 5-hydroxi-3-(4-hydroxifenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxikromen-4-on
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=COC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Genistin
Smältpunkt 258 °C till 259 °C
Färg Brun till gul
Kvantitet 100 mg
Beilstein 64479
Merck Index 14,4391
Formel vikt 432.38
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.