Läs mer
Genistin, TRC
Produktkod. 30004386
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004386 25 mg
17929074 10 mg
17999054 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004386 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG35002025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 529-59-9
Molekylformel C21 H20 O10
Molekylvikt (g/mol) 432.38
Synonym 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Genistin (6CI,7CI,8CI), 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4',5,7-Trihydroxyisoflavone 7-β-D-glucopyranoside, 5,4'-Di-hydroxyisoflavone-7-O-β-D-glucopyranoside, Genistein 7-O-glucoside, Genistein 7-O-β-D-glucopyranoside, Genistein 7-O-β-D-glucoside, Genistein 7-O-β-glucoside, Genistein, 7-β-D-glucopyranoside, Genisteol 7-monoglucoside, Genistine, Genistoside, NSC 5112
IUPAC-namn 5-hydroxy-3-(4-hydroxyfenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Genistin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H20O10/c22-7-15-18(26)19(27)20(28)21(31-15)30-11-5-13(24)16-14(6-11)29-8-12(17(16)25)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-6,8,15,18-24,26-28H,7H2/t15-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Formel vikt 432.1056
Procent renhet >95%