missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
VITLAB™ Genius™ Dispenser
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ≤±0.5% |
| Produkttyp | Bottletop Dispenser |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 285, DE-M marked |
| Volym (metrisk) | 2,5 till 25 ml |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?