Läs mer
Vitlab™ Genius II flaskdispenser
Beskrivning
- Kalibreringsmekanism för justering inom ramen för övervakning av testutrustning
- Utloppsventil med säkerhetskula stänger om utloppsröret inte är monterat
- Ventilblocket roterar fritt 360 grader° på flaskan med standardgänga GL 45
- Olika adaptrar gör att dispensrarna kan användas på flaskor av olika storlekar
- För bättre grepp om insugningsröret är insugningsventilen utrustad med en olivolja
- Nominell volym 2 till 10mL inkluderar adaptrar GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 och teleskopiskt insugningsrör (längd 125 till 240 mm)
- Nominell volym 25 till 100 ml inkluderar adaptrar GL 32, GL 38, S 40 och teleskopiskt insugningsrör (längd 170 till 330 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 2,5 till 25 ml |