Läs mer
Vitlab™ Genius II flaskdispenser
Produktkod. 15680925
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 2 ml
0,5 till 5 ml
1,0 till 10 ml
10 till 100ml
2,5 till 25 ml
5 till 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15680925 5 till 50 ml Varje
15640925 0,2 till 2 ml Varje
15650925 0,5 till 5 ml Varje
15660925 1,0 till 10 ml Varje
15670925 2,5 till 25 ml Varje
15690925 10 till 100ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15680925 Leverantör Vitlab™ Leverantörsnummer 1625507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5900.00 SEK
    5628.84 SEK / Paket med 1
    Save 271.16 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Vitlab™ Genius II Bottletop Dispenser är designad för att vara praktiskt taget universellt användbar och kan användas med många organiska och oorganiska lösningar.
  • Kalibreringsmekanism för justering inom ramen för övervakning av testutrustning
  • Utloppsventil med säkerhetskula stänger om utloppsröret inte är monterat
  • Ventilblocket roterar fritt 360 grader° på flaskan med standardgänga GL 45
  • Olika adaptrar gör att dispensrarna kan användas på flaskor av olika storlekar
  • För bättre grepp om insugningsröret är insugningsventilen utrustad med en olivolja
  • Nominell volym 2 till 10mL inkluderar adaptrar GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 och teleskopiskt insugningsrör (längd 125 till 240 mm)
  • Nominell volym 25 till 100 ml inkluderar adaptrar GL 32, GL 38, S 40 och teleskopiskt insugningsrör (längd 170 till 330 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 5 till 50 ml