Läs mer
Vitlab™ Genius II flaskdispenser
Produktkod. 15690925
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 2 ml
0,5 till 5 ml
1,0 till 10 ml
10 till 100ml
2,5 till 25 ml
5 till 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
15690925 10 till 100ml Varje
15640925 0,2 till 2 ml Varje
15650925 0,5 till 5 ml Varje
15660925 1,0 till 10 ml Varje
15670925 2,5 till 25 ml Varje
15680925 5 till 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15690925 Leverantör Vitlab™ Leverantörsnummer 1625508
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vitlab™ Genius II Bottletop Dispenser är designad för att vara praktiskt taget universellt användbar och kan användas med många organiska och oorganiska lösningar.
  • Kalibreringsmekanism för justering inom ramen för övervakning av testutrustning
  • Utloppsventil med säkerhetskula stänger om utloppsröret inte är monterat
  • Ventilblocket roterar fritt 360 grader° på flaskan med standardgänga GL 45
  • Olika adaptrar gör att dispensrarna kan användas på flaskor av olika storlekar
  • För bättre grepp om insugningsröret är insugningsventilen utrustad med en olivolja
  • Nominell volym 2 till 10mL inkluderar adaptrar GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 och teleskopiskt insugningsrör (längd 125 till 240 mm)
  • Nominell volym 25 till 100 ml inkluderar adaptrar GL 32, GL 38, S 40 och teleskopiskt insugningsrör (längd 170 till 330 mm)
Specifikationer
Volym (metrisk) 10 till 100ml