Läs mer
Genkwanin, MedChemExpress
Produktkod. 16491488
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16491488 5 mg
16459078 10 mg
16444877 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16491488 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0731
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Genkwanin is a major non-glycosylated flavonoid with anti-flammatory activities.
Genkwanin is a major non-glycosylated flavonoid with anti-flammatory activities.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Genkwanin
CAS 437-64-9
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H12O5
Kvantitet 5 mg
Synonym Puddumetin
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (17.59 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(OC)=CC(O)=C13
Molekylvikt (g/mol) 284.26
Formel vikt 284.26
Procent renhet 99.27%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus