Läs mer
Genkwanin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Genkwanin |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O5/c1-20-11-6-12(18)16-13(19)8-14(21-15(16)7-11)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3 |
| Formel vikt | 284.0685 |