Läs mer
Genkwanin, TRC
Produktkod. 30136369
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136369 100 mg
30135442 25 mg
17964345 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136369 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG360000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 437-64-9
Molekylformel C16 H12 O5
Molekylvikt (g/mol) 284.26
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-, Flavone, 4',5-dihydroxy-7-methoxy- (7CI,8CI), Genkwanin (6CI), 4',5-Dihydroxy-7-methoxyflavone, 5,4'-Dihydroxy-7-methoxyflavone, 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 7-Methylapigenin, 7-O-Methylapigenin, Apigenin 7-O-methyl ether, Apigenin 7-methyl ether, Puddumetin
IUPAC-namn 5-hydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)-7-metoxychromen-4-ett
LEDER COc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccc(O)cc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Genkwanin
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H12O5/c1-20-11-6-12(18)16-13(19)8-14(21-15(16)7-11)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
Formel vikt 284.0685