Läs mer
STEMCELL Technologies Genomic DNA Purification Kit
Produktkod. 17199901
Encompass_Preferred
:
250 Preps
Produktkod. 17199901
Brand: STEMCELL Technologies 79020
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For purification of genomic DNA from cells or tissue
  • The Genomic DNA Purification Kit uses a membrane-based system to quickly purify high-quality genomic DNA that is suitable for downstream applications such as agarose gel electrophoresis, restriction enzyme digestion, and PCR analysis
  • Genomic DNA can be purified from cells in as little as 20 minutes
  • Using a microcentrifuge, up to 20 mg of tissue (mouse tail or animal tissue) or between 1 x 10^4 to 5 x 10^6 cells can be processed per purification
  • NOTE: Genomic DNA purification from tissue requires overnight digestion with Proteinase K Solution (Catalog #79016) prior to purification
Specifikationer
Antal reaktioner 250 Preps
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.