Läs mer
Thermo Scientific™ GenoTube boskapspinnar
Beskrivning
Med sitt patentskyddade torksystem minskar GenoTube boskapspinnar snabbt enzymaktiviteten, vilket förhindrar nedbrytningen av nukleinsyror och proteiner som är nödvändiga för många laboratoriediagnostiska procedurer. När de har torkat kan insamlade prover lagras utan kylning för enkel och kostnadseffektiv transport. I labbet kan proverna enkelt rekonstitueras och användas för många analyser.
- Utmärkt provkvalitet —snabbtorkande, inte påverkad av lokal fuktighet
- Bekväm mångsidighet —som kan samla in olika provmatriser, såsom nasala pinnar, orala vätskor, blod och fekala prover
- Kostnadseffektivt —låga transportkostnader eftersom kylning eller snabb transport inte krävs
- Individuellt förpackad —tillåter en unik identifierare på både pinnlocket och röret för tydlig identifiering och minskar också risken för korskontaminering
- Överlägsen bevarande —ingen nedbrytning av DNA efter långtidslagring
- Provflexibilitetsprovet —kan användas för antigen- eller antikroppsdiagnostik (t.ex. PCR, ELISA , etc.)
Genotypningsapplikationer
Att samla DNA-prover för genotypning och sekvensering med hjälp av GenoTube boskapspinn är enkelt och snabbt. Efter att pinnen som innehåller provet har placerats tillbaka i röret, torkas provet och DNA:t i provet konserveras. Tuben kan transporteras och förvaras under normala förhållanden utan kylning. DNA som finns i provet förblir stabilt i flera år.
OBS: denna produkt har en minsta beställningskvantitet på 100 stycken.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 1 GenoTube boskapspinne Förvara vid 15 –30 °C. |
| Produktlinje | Prionics |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Kvantitet | 1 st |