Läs mer
Gibco™ Gentamicin (10 mg/ml)
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11510506
Change view
Kvantitet:
100 ml
20 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Paket med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11510506 20 x 100 ml Paket med 20
11500506 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11510506 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 15710080
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Gentamicin (10 mg/ml)
Gentamicinsulfat är ett vattenlösligt antibiotiskt läkemedel som ursprungligen renats från svampen Micromonospora purpurea . Gentamicin verkar genom att binda till 30S-subenheten i den bakteriella ribosomen, vilket leder till hämning av proteinsyntes och död hos känsliga bakterier. Gibco™ Gentamicin är effektivt mot en mängd olika grampositiva och gramnegativa bakterier och används för att förhindra bakteriell kontaminering på cellkulturer. Den rekommenderade arbetskoncentrationen sträcker sig från 0,5 till 50 μg/ml. Vi erbjuder en mängd olika antibiotika och antimykotika för cellodlingstillämpningar.
Produktanvändning endast
för forskningsanvändning: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
Dual-Site cGMP Manufacturing
Gibco™ Gentamicin tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ Gentamicin-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (15710-072). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 13485, cGMP, FDA
Innehåll och lagring 15 till 30 °C
Beskrivning Gentamicin, 20 x 100mL, 10mg/ml, 15 °till 30 C, Förvaringstemperatur, Antibiotikum, Gentamicinmedel, Antibiotikumreagenstyp, 24 månaders hållbarhet, ISO 13485/cGMP/FDA-certifierad, Ambient, färre resurser används/mindre avfall
Koncentration 10 mg/mL
Form Vätska
Produkttyp Antibiotika
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling, förebyggande av cellkulturkontamination
Kvantitet 20 x 100 ml