Beskrivning
En steril, koncentrerad (500x) antibiotika/antimykotisk lösning av gentamicin och amfotericin B (10 x 1 ml flaskor/pkg). En gentamicin/amfotericinlösning 10-Pak räcker för att komplettera tio 500 ml flaskor basalmedium. Fri från animaliskt ursprung.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Amfotericin B, Gentamicin |
| Fysisk form | Vätska |
| Sterilfiltrerad | Ja |
| Koncentration | 500 X, 125 μg/ml Amfotericin B, 5 mg/ml Gentamicin |
| Kvantitet | 10 x 1 ml |
| Validerad ansökan | Förebyggande av kontaminering av cellodling |
| Produktlinje | Cascade Biologics |
| Frakt skick | Torr is |