Läs mer
Gentamicin C1 Deuterated Pentaacetate Salt (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gentamicin C1 Deuterated Pentaacetate Salt |
| CAS | 287730-69-2 |
| Molekylformel | C31H63N5O17 (for non-Deuterated) |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | O-2-Amino-2,3,4,6,7-pentadeoxy-6-(methylamino)-α-D-ribo-heptopyranosyl-(14)-O-[3-deoxy-4-C-methyl-3-(methylamino)-β-L-arabinopyranosyl-(16)]-2-deoxy-D-streptamine Pentaacetate Salt Deuterated |
| InChI formel | InChI=1S/C21H43N5O7/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3/t9?,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m1/s1 |
| LEDER | CC(NC)[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](NC)[C@@](C)(O)CO3)[C@H](N)C[C@@H]2N)[C@H](N)CC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 777.86 |
| Formel vikt | 477.3162 |