Läs mer
Gentamicin C1 Pentaacetate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gentamicin C1 Pentaacetate Salt |
| Analyt- eller komponentnamn | Gentamicin C1 Pentaacetate Salt |
| Frakt skick | Dry Pack |
| InChI formel | InChI=1S/C21H43N5O7.5C2H4O2/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;5*1-2(3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;5*1H3,(H,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;;;;;/m1...../s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 1 mg |
| Formel vikt | 777.4219 |