Läs mer
Gentamicin C1A Deuterated Pentaacetate Salt, TRC
Produktkod. 30240624
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30240624 0.5 mg 0.5mg
30240693 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240624 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG3605920.5MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylvikt (g/mol) 449.5
Synonym O-3-Deoxy-4-C-methyl-3-(methylamino)-?-L-arabinopyranosyl-(1-6)-O-[2,6-diamino-2,3,4,6-tetradeoxy-?-D-erythro-hexopyranosyl-(1-4)]-2-deoxy-D-streptamine Pentaacetate Salt Deuterated, Gentamicin D Acetate Deuterated, Gentamycin C1a Acetate Deuterated, Gentamicin C3 Acetate Deuterated
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5R)-2-(((1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-(((2R,3R,6S)-3-amino-6-(aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-5-methyl-4-(methylamino)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol (1)acetic acid(5)
LEDER NC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](NC)[C@](O)(C)CO3)[C@H](N)C[C@@H]2N)[C@H](N)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gentamicin C1A Deuterated Pentaacetate Salt
Molekylformel (2S,3S,5R)-3-methyl-4,4,7-trioxo-3-(triazol-1-ylmethyl)-4λ^{6}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Kvantitet 0.5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H39N5O7.C2H4O2/c1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-2(3)4/h8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)/t8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m0./s1