Läs mer
TOKU-E™ Gentamicin ReadyMade™ Solution
Produktkod. 30044024
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30044024 10 x 1 ml 10ml
1 options
Produktkod. 30044024 Leverantör TOKU-E™ Leverantörsnummer G04610x1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Gentamicin ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution of Gentamicin Sulfate in water.
  • CAS Number: 1405-41-0
  • Molecular Formula: C21H43N5O7
  • Molecular Weight: 477.60 g/mol
  • Storage Conditions: 2-8°C
  • Form: Liquid
  • Source: Micromonospora purpurea or M. Echinospora
  • Spectrum: Gentamicin Sulfate is a broad-spectrum antibiotic targeting Gram-positive and Gram-negative bacteria. It is effective against several strains of Mycoplasma. It also combats certain β-lactam sensitive vancomycin-resistant Enterococcus (VRE; a 'superbug')
  • Mechanism of Action: Aminoglycosides target the 30S ribosomal subunit, blocking the translocation of peptidyl-tRNA from acceptor to donor. This results in an inability to read mRNA ultimately producing a faulty or non-existent protein
Specifikationer
CAS 1405-41-0
Kemiskt namn eller material Gentamicin
Färg Colorless
Innehåll och lagring 2°C to 8°C
Beskrivning Gentamicin ReadyMade™ Solution 50 mg/mL in Water
Koncentration 50 mg/mL
Form Clear, colorless solution
Produkttyp Antibiotic
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetod Sterile-filtered
Med tillsatser None
Utan tillsatser None
Formulering Liquid in Water
För användning med (applikation) Microbiology, Media Supplements, Plant Biololgy, Eukaryotic Cell Culture, Cancer Application
Produktlinje ReadyMade™ Solutions
Renhet eller kvalitetsklass >95%
Kvantitet 10 x 1 ml
Frakt skick Ice Pack