Läs mer
Tocris Bioscience™ Gentamicin sulfate
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18706259
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
18706259 5 g
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18706259 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 6442/5G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2395.00 SEK
    2263.80 SEK / 5g
    Save 131.20 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Aminoglycoside antibiotic
Gentamicin sulfate is an aminoglycoside antibiotic. Irreversibly binds bacterial ribosomes and disrupts protein synthesis. Active against gram-positive and -negative bacteria. Stable over wide range of temperatures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 1405-41-0
Kvantitet 5 g