Allmän beskrivning
- Gentamicinsulfat är ett bakteriedödande aminoglykosidantibiotikum som visar aktivitet mot gramnegativa bakterier
- Det fungerar genom att hämma proteinbiosyntesen genom att binda den bakteriella ribosom 30S subenheten
Användningsområden
- Gentamicinsulfat har använts i studier för att fastställa sårläkning på grund av dess antibiotiska och svampdödande egenskaper
- Det har laboratorieforskningstillämpningar i studien av ett antal kliniska tillstånd, inklusive aktinomykotisk infektion, blindtarmsinflammation, cystisk fibros, osteomyelit, bäckeninflammatorisk sjukdom, pest, gonorré och tularemi
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gentamicin sulfate |
| Typ | Gentamicinsulfat |
| Smältpunkt | 218,0 °C till 237,0 °C |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Vatten | 15% max. |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: löslig. |
| Procent renhet | ≥590 IU/mg (Gentamycin) |
Säkerhet och hantering
- Gentamicin sulfate
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.