Läs mer
Melford Gentamicinsulfat
Produktkod. 30018300
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018300 5 g
30018298 100 g
30018297 10 g
30018296 1 g
30018299 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30018300 Leverantör Melford Leverantörsnummer G380005.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Gentamicinsulfat är ett aminoglykosidantibiotikum som hämmar bakteriell proteinsyntes genom att binda till den bakteriella ribosomen.
Gentamicinsulfat är ett aminoglykosidantibiotikum som hämmar bakteriell proteinsyntes genom att binda till den bakteriella ribosomen. Denna interferens stör translationsprocessen, vilket leder till produktion av felaktiga proteiner och i slutändan orsakar bakteriell celldöd.
Det används ofta som ett selektivt medel i odlingsmedier för att isolera bakterier som är känsliga för detta antibiotikum. Dess inkludering i odlingsmedium möjliggör specifik tillväxt av bakterier som saknar resistens mot gentamicin.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gentamicin Sulfate
CAS 1405-41-0
Kvantitet 5 g
Molekylformel C21H43N5O7-H2SO4