Läs mer
Gentamicinsulfat, 600 I.U./mg
Produktkod. 15435139
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15435139 5 g 5g
15425139 1 g 1g
15445139 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15435139 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62834.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.35 SEK
    1198.65 SEK / 5g
    Save 136.70 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Gentamicinsulfat, CAS # 1405-41-0, är en aminoglykosid som främst används för att hämma tillväxten av gramnegativa bakterier. | CAS: 1405-41-0
Gentamycinsulfat är ett bredspektrat aminoglykosidantibiotikum som används för cellodling och som hämmar proteinsyntesen i känsliga organismer. Uppges ha aktivitet mot gramnegativa bakterier, Pseudomonas aeruginosa, grampositiva Staphylococcus aureus och vissa mykoplasmer. Rapporteras ha låg toxicitet för däggdjursceller och virus vid vissa koncentrationer, användbart för långtidsstudier av vävnadsodling med virus. Denna förening är en blandning av Gentamycin c1, c1a och c2.
Endast forskningsanvändning: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
• Gentamicinsulfat är ett bakteriedödande aminoglykosidantibiotikum som visar aktivitet mot gramnegativa bakterier
• Det fungerar genom att hämma proteinbiosyntesen genom att binda den bakteriella ribosomen 30
S subenhet Användning
•Gentamicinsulfat har använts i studier för att fastställa sårläkning på grund av dess antibiotiska och svampdödande egenskaper
• Det har laboratorieforskningstillämpningar i studien av ett antal kliniska tillstånd, inklusive aktinomykotisk infektion, blindtarmsinflammation, cystisk fibros, osteomyelit, bäckeninflammatorisk sjukdom, pest, gonorré och tularemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1405-41-0
MDL-nummer MFCD00270181
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gentamicin sulfate
Typ Gentamicinsulfat
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Koncentration 600 IE/mg
Kvantitet 5 g
Optisk rotation +117° (c=10 i vatten)
Merck Index 14,4392
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gentamycin sulfate, 600 I.U./mg
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Gentamicin, sulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.