Läs mer
Gentamicinsulfat, Antibiotikalösning, Konc: 10mg/ml, MP Biomedicals
Produktkod. 11460435 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460435 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 11460435 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 091676045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.00 SEK
    490.74 SEK / 10ml
    Save 25.26 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Koncentration av antibiotikalösning: 10mg/mL Effektiv mot gram-positiva och gram-negativa bakterier, samt mykoplasma Förvaringstemperatur: 15 30 –°C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gentamicin Sulfate
Typ Gentamicinsulfat
CAS 1405-41-0
Kvantitet 10 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gentamicin Sulfate Reagent Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: gentamycin sulphate