Beskrivning
Gentamicinsulfat framställs genom fermentering av Micromonospora purpurea eller M. echinospora. Det är en blandning av tre huvudkomponenter betecknade som C1, C1a och C2. Varje komponent består av fem basiska kväveatomer och kräver fem ekvivalenter svavelsyra per mol gentamicinbas. Gentamicin används som sulfatsalt.
Gentamicinsulfat är ett bredspektrumantibiotikum som är effektivt mot grampositiva och gramnegativa bakterier. Det är effektivt mot stammar som är resistenta mot tetracyklin, kloramfenikol, kanamycin och colistin, särskilt stammar av Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus och Streptococcus.
Verkningssätt:
- Gentamicin orsakar kodonfelläsning genom att binda till den 30S ribosomala subenheten
- Denna bindning blockerar translokationen av peptidyl-tRNA från acceptorstället till donatorstället
- Den bakteriedödande effekten på Pseudomonas aeruginosa utövas genom att gentamicin binds till det yttre membranet, där det tränger undan naturliga katjoner, destabiliserar membranet och bildar hål i cellytan.
Specifikationer
Specifikationer
| Fysisk form | Pulver |
| CAS | 1405-41-0 |
| pH | 3,5 till 5,5 (4 % vattenlösning) (litteratur) |
| Smältpunkt | 218 °C till 237 °C (litteratur) |
| Potens | >590 μg/mg |
| Kvantitet | 50 mg |
| Optisk rotation | 116° |
| Synonym | Garamycin, Genoptic, GM Sulfate;Gentiomycin C |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (50 mg/ml, klar till mycket lätt dimmig, färglös till svag). Praktiskt taget olöslig i alkohol och andra organiska lösningsmedel. |
| Kvalitet | Cellkultur |