Beskrivning
Produkten är en blandning av 3 huvudkomponenter betecknade som C1, C1a och C2. Gentamicin används som sulfatsalt. Varje komponent består av fem basiska kväveatomer och kräver fem ekvivalenter svavelsyra per mol gentamicinbas.
- Används som ett urvalsmedel i molekylärbiologiska tillämpningar
- Behandlar många typer av bakterieinfektioner, särskilt de som orsakas av gramnegativa organismer
Specifikationer
Specifikationer
| Fysisk form | Pulver |
| CAS | 1405-41-0 |
| pH | 3,5 till 5,5 (1 på 25, vattenlösning) |
| Smältpunkt | 218 °C till 237 °C (som pulver) (litteratur) |
| Tändningsrester | ≤1 % |
| Förlust vid torkning | ≤18% |
| Potens | ≤590 μg/mg |
| Kvantitet | 250 mg |
| Optisk rotation | 107 – 121° (10 mg/ml, vatten) |
| Synonym | Garamycin, Gentamicin sulfate salt, Gentiomycin C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Gentamycin Sulfate, USP
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: gentamycin sulphate