Läs mer
Gentamicinsulfatsalt (C-komplex), TRC
Produktkod. 17902115
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17902115 1 g
17921465 250 mg
17923165 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17902115 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG3606001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1405-41-0
Molekylformel C21 H43 N5 O7 . C20 H41 N5 O7 . C19 H39 N5 O7 . H2 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 1488.785
Synonym Gentamicin, sulfate (salt), Gentamycin, sulfate (salt) (8CI), Alcomicin, Bristagen, Cidomycin, Dispagent, Duragentam, Eltacin, Garamycin, Garasent, Garasol, Genoptic, Gent-Ophtal, Genta Swift, Gentacidin, Gentacin, Gentak, Gentalin, Gentalyn, Gentamicin C complex sulfate, Gentamicin sulfate, Gentamicin sulphate, Gentamina, Gentamycin sulfate, Gentibioptal, Genticin, Genticyn, Gentocin, Gentogram, Gentrasul, Geramycin, Intragen, Lugacin, Nichogencin, Ophtagram, Pangram, Refobacin, Refobacin 10, Refobacin L, Septopal, Sulmycin, U-gencin, Urocydin
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2R,3R,6S)-3-amino-6-[(1R)-1-aminoetyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyklohexyl]oxy-5-metyl-4-(metylamino)oxan-3,5-diol; (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2R,3R,6S)-3-amino-6-(aminometyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyklohexyl]oxy-5-metyl-4-(metylamino)oxan-3,5-diol; (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2R,3R,6S)-3-amino-6-[(1R)-1-(metylamino)etyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyklohexyl]oxy-5-metyl-4-(metylamino)oxan-3,5-diol; Svavelsyra
LEDER CN[C@H](C)[C@@H]1CC[C@@H](N)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]3O)[C@H]2O)O1.CN[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]5[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]6O[C@H](CN)CC[C@H]6N)[C@@H]5O)OC[C@]4(C)O.CN[C@@H]7[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]8[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]9O[C@@H](CC[C@H]9N)[C@@H](C)N)[C@@H]8O)OC[C@]7(C)O.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gentamicin Sulfate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
Formel vikt 1487.8692