Läs mer
Gentamycinsulfat, USP , MP Biomedicals™
Produktkod. 11494512 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494512 10 g 10g
11484512 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11494512 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219005710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7215.00 SEK
    6870.38 SEK / 10g
    Save 344.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 1405-41-0
Synonym Gentamycin Sulfate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gentamycin Sulfate, USP
Typ Gentamicinsulfat
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 10 g
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gentamycin Sulphate, USP
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Gentamycin Sulphate