Läs mer
Gentamycinsulfat (vitt pulver), Fisher BioReagents
Produktkod. 10224873
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10224873 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10224873 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP9181
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För selektering av transformerade celler innehållande gentamycinresistensgen
Gentamycinsulfat hämmar proteinsyntesen och förhindrar mikrobiell kontaminering i vävnadsodlingstillämpningar. Det används också för att ge antibiotikaresistens/känslighet i molekylärbiologiska procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gentamycin Sulfate
Typ Gentamicinsulfat
Fysisk form Fast
CAS 1405-41-0
pH 3,5 till 5,5
Smältpunkt 218 °C
Tändningsrester < 1.0%
Förpackning Bärnstensfärgat glas
Potens > 590 μg/mg
Specifik rotation Inkluderande mellan 107° (+ eller -)
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Molekylformel C21H43N5O7·H2SO4
Merck Index 15, 4427
Synonym Gentiomycin C, Garamycin
Formel vikt 575.67
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gentamicin sulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .