Läs mer
Gentianose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gentianose |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H32O16/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18/h5-17,19-29H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18+/m1/s1 |
| Formel vikt | 504.169 |