missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

β- Gentiobios, MP Biomedicals™

Produktkod. 11441595 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11441595 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11441595 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210035305

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material β-Gentiobiose
CAS 554-91-6
Molekylformel C12H22O11
MDL-nummer MFCD00198056
Kvantitet 5 g
Synonym 6-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucose, Amygdalose
InChI-nyckel DLRVVLDZNNYCBX-LIZSDCNHSA-N
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-6-({[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi}metyl)oxan-2,3,4,5-tetrol
Molekylvikt (g/mol) 342.30
Formel vikt 342.3
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.