Läs mer
Gentiopicroside, MedChemExpress
Beskrivning
Gentiopicroside, a naturally occurring iridoid glycoside, inhibits P450 activity, with an IC50 and a Ki of 61 μM and 22.8 μM for CYP2A6
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gentiopicroside |
| CAS | 20831-76-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H20O9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Gentiopicrin |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (280.65 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (280.65 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C=C[C@@H]([C@@H]1O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)([H])O[C@@H]2CO)C(C3=CO1)=CCOC3=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.32 |
| Visa mer |