Läs mer
Gentiopicroside, MedChemExpress
Produktkod. 16439096
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16439096 100 mg
16468998 10 mg
16424847 50 mg
16413876 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16439096 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0494
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Gentiopicroside, a naturally occurring iridoid glycoside, inhibits P450 activity, with an IC50 and a Ki of 61 μM and 22.8 μM for CYP2A6; Gentiopicroside has antianti-inflammatoryand antioxidative effects.
Gentiopicroside, a naturally occurring iridoid glycoside, inhibits P450 activity, with an IC50 and a Ki of 61 μM and 22.8 μM for CYP2A6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gentiopicroside
CAS 20831-76-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H20O9
Kvantitet 100 mg
Synonym Gentiopicrin
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (280.65 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (280.65 mM; Need ultrasonic)
LEDER C=C[C@@H]([C@@H]1O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)([H])O[C@@H]2CO)C(C3=CO1)=CCOC3=O
Molekylvikt (g/mol) 356.32
Formel vikt 356.32
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus