Läs mer
Genissyra (2,5-dihydroxybenzoesyra), LoGiCal
Produktkod. 30459335
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459335 10 mg
1 options
Produktkod. 30459335 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0217.10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gentisic Acid
CAS 490-79-9
Analyt- eller komponentnamn Gentisic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H6 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, Mesalazine Imp. G (EP), 2,5-DHBA, 2,5-Dioxybenzoic acid, 3,6-Dihydroxybenzoic acid, 5-Hydroxysalicylic acid, Carboxyhydroquinone, Gensigen, Gensigon, Gentisic acid, Gentisinic acid, Hydroquinonecarboxylic acid, NSC 27224, NSC 49098, NSC 78825, Mesalazine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC(=O)c1cc(O)ccc1O
IUPAC-namn 2,5-dihydroxybensoesyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 154.12
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 154,0266 g/mol