Läs mer
Gentisuric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gentisuric Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO5/c11-5-1-2-7(12)6(3-5)9(15)10-4-8(13)14/h1-3,11-12H,4H2,(H,10,15)(H,13,14) |
| Formel vikt | 211.0481 |