Läs mer
Meditrade™ Mild Skin™ Grip Latex undersökningshandskar, PPE Kat. III
Storlek:
Intermediär
X-large
Beskrivning
- AQL 1.5
- Klass I Medicinsk
- PPE Kategori III
- SV ISO 13485:2016
- Livsmedelskompatibel
- Mild Skin™ grepp
- Latex med polymerbelagd yta
- Naturvitt
- Pulverfri
- Icke-steril
- Texturerat
- Manschett med pärlor
- Ambidexter
- Disponibel
- Fem års hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | AQL 1.5 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 455-1/2/3/4, EN 374-1/2/4/5, EN 16523-1, EN 420, EN ISO 13485:2016, Livsmedelskompatibel |
| Innehåll och lagring | Hållbarhet 5 år vid korrekt förvaring: förvara på en sval och torr plats, skydda mot solljus och lysrörsbelysning. Undvik temperaturer under 5° C och högre än 35° C |
| Färg | Naturvit |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Användning av laboratorium/renrum | Lab |
| Latexfri | Ja |
| Material | Latex |
| Storlek | Intermediär |
| Tjocklek (metrisk) | 0,080 mm (manschett) |
| Visa mer |