Läs mer
Genz-123346 free base, MedChemExpress
Produktkod. 16485308
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16485308 10 mg
16451517 50 mg
16433326 25 mg
16418027 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16485308 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12744
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Genz-123346 (free base) is an inhibitor of GL1 synthase that blocks the conversion of ceramide to GL1; inhibits GM1 with IC50 value of 14 nM.
Genz-123346 (free base) is an inhibitor of GL1 synthase that blocks the conversion of ceramide to GL1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Genz-123346 free base
CAS 491833-30-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H38N2O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.91 mM)
LEDER CCCCCCCCC(N[C@H](CN1CCCC1)[C@@H](C2=CC=C(OCCO3)C3=C2)O)=O
Molekylvikt (g/mol) 418.57
Formel vikt 418.57
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease