Läs mer
Genz-644282, MedChemExpress
Beskrivning
Genz-644282 is a non-camptothecin topoisomerase I inhibitor, used for cancer research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Genz-644282 |
| CAS | 529488-28-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H21N3O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 3.64 mg/mL (8.93 mM; ultrasonic and warming and heat to 75°C) |
| LEDER | O=C1N(CCNC)C2=C(C=NC(C2=C3)=CC4=C3OCO4)C5=CC(OC)=C(OC)C=C15 |
| Molekylvikt (g/mol) | 407.42 |
| Formel vikt | 407.42 |
| Visa mer |