Läs mer
GENZ-644282, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GENZ-644282 |
| CAS | 529488-28-6 |
| Molekylformel | C22 H21 N3 O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2,3-Dimethoxy-12-[2-(methylamino)ethyl]benzo[c][1,3]benzodioxolo[5,6-h][1,6]naphthyridin-13(12H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C22H21N3O5/c1-23-4-5-25-21-14-8-19-20(30-11-29-19)9-16(14)24-10-15(21)12-6-17(27-2)18(28-3)7-13(12)22(25)26/h6-10,23H,4-5,11H2,1-3H3 |
| LEDER | CNCCN1C(=O)c2cc(OC)c(OC)cc2c3cnc4cc5OCOc5cc4c13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 407.42 |
| Formel vikt | 407.1481 |