Läs mer
Buerkle™ GeoSampler Jordprovtagare
Produktkod. 10791799 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Längd (metrisk):
56 cm
81 cm
Diameter (metrisk) Ytterbotten:
17 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Ytterbotten unitSize
10791799 81 cm 20 mm -
11842303 56 cm 17 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10791799 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53505006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2184.84 SEK
    1962.93 SEK / Paket med 1
    Save 221.91 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ GeoSampler Soil Sampler är för lätta jordar, ängar och gräsmattor.
  • Jordprovtagare för lätta jordar, ängar och gräsmattor
  • Fotstången av modell 5350-5006 underlättar arbetet
  • Stål, rostfritt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Geosampler Jordprovtagare
Material Rostfritt stål
Inkluderar Fotstång
Typ av handtag T-form
Graderad Nej
För användning med (applikation) Lätta jordar, ängar och gräsmattor
Vikt (metrisk) 1500 g
Diameter (metrisk) Ytterbotten 20 mm
Längd (metrisk) 81 cm