Beskrivning
- Jordprovtagare för lätta jordar, ängar och gräsmattor
- Fotstången av modell 5350-5006 underlättar arbetet
- Stål, rostfritt
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Geosampler Jordprovtagare |
| Material | Rostfritt stål |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Graderad | Nej |
| För användning med (applikation) | Lätta jordar, ängar och gräsmattor |
| Vikt (metrisk) | 550 g |
| Diameter (engelska) | 0.43 in. |
| Diameter (engelska) Öppning | 11.81 in. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0.67 in. |
| Diameter (metrisk) | 11 mm |
| Visa mer |