Läs mer
Buerkle™ GeoSampler Jordprovtagare
Produktkod. p-8002197 Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
56 cm
81 cm
Diameter (metrisk) Ytterbotten:
17 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11842303
Brand: Buerkle™ 53505003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ GeoSampler Soil Sampler är för lätta jordar, ängar och gräsmattor.
  • Jordprovtagare för lätta jordar, ängar och gräsmattor
  • Fotstången av modell 5350-5006 underlättar arbetet
  • Stål, rostfritt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Geosampler Jordprovtagare
Material Rostfritt stål
Graderad Nej
För användning med (applikation) Lätta jordar, ängar och gräsmattor
Vikt (metrisk) 550 g
Diameter (metrisk) Ytterbotten 17 mm
Längd (metrisk) 56 cm