Läs mer
Gepirone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gepirone |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H29N5O2/c1-19(2)14-16(25)24(17(26)15-19)9-4-3-8-22-10-12-23(13-11-22)18-20-6-5-7-21-18/h5-7H,3-4,8-15H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 359.2321 |