Läs mer
Gepotidacin S enantiomer, MedChemExpress
Produktkod. 16471639
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16471639 1 mg -
16409707 5 mg -
16407178 10 mg 10mg
16403546 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16471639 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16742A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
MedChemExpress Gepotidacin S enantiomer is an S enantionmer of gepotidacin.
Gepotidacin S enantiomer is an S enantionmer of gepotidacin.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gepotidacin S enantiomer
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H28N6O3
Kvantitet 1 mg
Synonym GSK2140944 S enantiomer
LEDER O=C(C=NC(C=C1)=C23)N3[C@@H](CN4CCC(NCC5=CC(CCCO6)=C6C=N5)CC4)CN2C1=O
Molekylvikt (g/mol) 448.52
Formel vikt 448.52
Procent renhet 99.34%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation